Learn More
Labcon™ Microtube Floating Storage Racks
Codice prodotto. 17537896 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
24-place
48-place
Chiusura inclusa:
Clear Lid
None
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Chiusura inclusa Dimensione della confezione
17537896 24-place None pezzi 10
17547896 24-place Clear Lid pezzi 10
17527896 48-place Clear Lid pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17537896 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 30355000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.50€
    19.62€ / pezzi 10
    Risparmia 1.88€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Available in 24- or 48-place arrays with or without lids.
  • Holds 1.5, 1.7, or 2 mL microtubes
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Chiusura inclusa None
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Microtubes (1.5, 1.7, 2 mL)
Materiale Polypropylene
Size 24-place