Learn More
Scientific Industries SI™ Microtube Foam Insert
Codice prodotto. 15577325 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
60
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Dimensione della confezione
15577325 60 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15577325 Fornitore Scientific Industries SI™ N. del fornitore 83041418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.59€
    49.84€ / pezzi 1
    Risparmia 23.75€
    32% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Holds vessels in place while mixing. Scientific Industries SI™ Microtube Foam Insert fits snugly inside the Vortex-Genie 2 and Vortex-Genie Pulse 152mm platform attachment.
  • Accommodates up to 60 microtubes.
  • Fits into 152mm Platform attachment
  • Included in the Multiple Sample Starter Set
  • For use with the Vortex-Genie 2 family of mixers and the Vortex-Genie Pulse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale High-density foam
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex-Genie 2 family of mixers, Vortex-Genie Pulse
N. di posizioni 60
Richiede Platform Attachment 15577315