Learn More
Heathrow Scientific™ Microtube Racks
Codice prodotto. 16310716 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
24 Wells
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
16310716 24 Wells pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16310716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.40€
    59.48€ / pezzi 8
    Risparmia 8.92€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stackable Microtube Racks with superior chemical and heat-resistance are available in small or large well capacity options.
  • Constructed of reinforced nylon
  • Superior chemical- and heat-resistance
  • Handles provide easy and safe transportation
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of samples
  • Stackable when full of tubes
  • Can be used in water baths
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione Microtube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Microtubes (1.5 to 2 mL)
Materiale Nylon
Posizioni 24 Wells
Forma Rectangular
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Holding and Storing Microtubes
N. di rack 1
N. per confezione 8 Pk.
Dimensioni (L x P) 5.6 x 3.5 in.
Dimensioni (L x P x A) 5.6 x 3.5 x 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Peso (sistema imperiale) 0.2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.09 kg
Product Type Microtube Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 5.2 cm
Matrice 4 x 6
Larghezza (sistema metrico) 9 cm