Learn More
Fisherbrand™ Microtube Rack
Codice prodotto. 15377997 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Microtubes (1.5 to 2 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15377997 Microtubes (1.5 to 2 mL) pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15377997
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Stack racks when not in use. Microtube Rack provides excellent chemical and heat resistance. Autoclavable.
  • Reinforced nylon tube racks
  • Handles provide easy and safe transportation and allow racks to be stacked
  • Temperature range -40°C to +140°C
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Microtubes (1.5 to 2 mL)
Materiale Reinforced Nylon
Posizioni 96
Forma Horizontal
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5/2.0 mL Tubes
Quantità 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -40°C to +140°C
Dimensioni (L x P x A) 21 x 13.1 x 5.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 11.1 mm
Include Handles for stacking
Product Type Microtube Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 5.4 cm
Matrice 8 x 12
Larghezza (sistema metrico) 13.2 cm