Learn More
Eppendorf™ Tube Racks
Codice prodotto. 16326485 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
1
12
12 (6 and 6)
36
48
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5 mL Tubes
1 Conical Tube 25 mL or 50 mL
1.5 and 2.0 mL Tubes
5 mL and 15 mL Tubes
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Cryogenic Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16326485 1 1 Conical Tube 25 mL or 50 mL pezzi 4
15751966 12 5 mL and 15 mL Tubes pezzi 2
15739478 12 (6 and 6) 5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes pezzi 2
15741966 36 1.5 and 2.0 mL Tubes pezzi 2
15770159 36 Cryogenic Tubes pezzi 2
15773178 48 0.5 mL Tubes pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16326485 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030119860
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
  • per 1 provetta conica da 25 mL o 50 mL, 4 pz.
  • bianco, autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità PCR Tubes, Tubes (25 or 50 mL)
Materiale polipropilene
Posizioni 1
Forma conico
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 Conical Tube 25 mL or 50 mL
N. per confezione 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -86°C to +100°C
Product Type Test Tube Stand
Ripiani None