Learn More
Labconco™ Microwell Plate Holder
Codice prodotto. 15868684 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FreeZone™ Freeze Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15868684 FreeZone™ Freeze Dryers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15868684 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7369600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    227.30€ / pezzi 1
    Risparmia 52.70€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Solid aluminum base tightly holds microplates.
Microwell Plate Holder
  • Made of solid aluminum
  • Eliminates air gap on bottom of plate for excellent heat transfer to microplate
  • Gives temperature stability to small samples that are susceptible to meltback
  • Microplate required and not included
Specifica
Tipo Microplate Holder
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dryers
Include Solid aluminum block that holds microwell plate. Microwell plate not included.
Larghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.7 in.
Altezza (sistema metrico) 1.78 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema imperiale) 1.3 lb.