missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MICU1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17197253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17197253 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17197253 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5109325

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Mouse kidney tissue, rat brain tissue, Hela.

MICU1 is a key regulator of mitochondrial calcium uptake required for calcium entry into mitochondrion. It may act as a calcium sensor via its EF-hand domains, gating the activity of a calcium channel partner. MICU1 induces T-helper 1-mediated autoreactivity, which is accompanied by the release of IFNG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MICU1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gene MICU1
N. accesso geni Q9BPX6
Alias gene ara CALC; atopy-related autoantigen CALC; C730016L05Rik; CALC; calcium binding atopy-related autoantigen 1; calcium uptake protein 1, mitochondrial; calcium-binding atopy-like autoantigen 1; calcium-binding atopy-related autoantigen 1; Calcium-binding atopy-related autoantigen 1 homolog; calcium-binding atopy-related autoantigen-like protein; cbara1; DKFZp564C246; EFHA3; FLJ12684; Hom s 4; MICU1; mitochondrial calcium uptake 1; MPXPS; si:ch211-199i24.4; zgc:162148
Simboli geni MICU1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein within Human CBARA1 aa 14-154.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10367
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.