Learn More
Midecamycin, 900μg/mg
Codice prodotto. 15487249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487249 500 mg 500mg
15477249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66046.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A broad spectrum antibiotic | CAS: 35457-80-8 | C41H67NO15 | 813.979 g/mol
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35457-80-8
Formula molecolare C41H67NO15
Molecular Weight (g/mol) 813.979
Numero MDL MFCD00865000
InChI Key DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
PubChem CID 124225192
IUPAC Name [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
SMILES CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Midecamycin
Tipo Midecamycin
Nota nome 900μg/mg
Forma fisica Powder
Punto di fusione 155°C to 156°C
Colore White
Quantità 500 mg
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Punti di ebollizione 874°C
Informazioni di solubilità Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water
Peso formulazione 813.97