Learn More
Midecamycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468826
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16468826 100 mg
16464637 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468826 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1908
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Midecamycin
Forma fisica Solid
CAS 35457-80-8
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C41H67NO15
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SF-837 Antibiotic SF-837
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36 mg/mL (44.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 813.97
Peso formulazione 813.97
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only