Learn More
Midecamycin, TRC
Codice prodotto. 17914405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17914405 1 g 1g
17971475 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17914405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3432501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35457-80-8
Formula molecolare C41 H67 N O15
Molecular Weight (g/mol) 813.97
Sinonimo Leucomycin V, 3,4B-dipropanoate, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Aboren, Antibiotic SF 837, Antibiotic SF 837A1, Antibiotic YL 704B1, Espinomycin A, Macropen, Medecamycin A1, Medemycin, Medemycin A1, Midecamycin, Midecamycin A1, Midecin, Momicine, Mydecamycin, Mydecamycin A1, Myoxam, NSC 154011, Normicina, Platenomycin B1, Rubimycin, SF 837, SF 837A1, Turimycin P3, YL 704B1
IUPAC Name [(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-4-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@H]1CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@H]1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Midecamycin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+,17-15+/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,33+,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-/m1/s1
Peso formulazione 813.4511