Learn More
Thermo Scientific™ Midi CO2 Incubator, 40 L, Polished Stainless Steel
Catalog Number 11799863
6165.60 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Tensione:
230 V
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
Safely and efficiently operate Thermo Scientific™ Midi 40 CO2 Incubators. They use the Thermo Scientific™ IntrLogic™ II microprocessor-based control system with alphanumeric setpoint display of temperature, CO2, alarm, calibration and diagnostic functions. Enhanced microprocessor-based IntrLogic II control provides comprehensive control, monitoring and display of all incubator systems for safe, efficient operation. This is a fully featured 1.4 cu. ft. (40L) incubator occupying less than 2 sq. ft. (0.6m2) of space.
Camera termica a calore diretto
  • La camera compatta da 40 l (1.4 piedi cubi) offre uno spazio di coltura pratico e personalizzato per piccoli progetti o per la quarantena
  • Sportello con cerniera a destra standard
  • Camera interna in acciaio inox uniforme, con angoli arrotondati per agevolare la pulizia
  • Il riscaldamento a pareti radianti garantisce una temperatura uniforme e precisa, grazie alla convezione naturale dell'aria
  • 4 ripiani in acciaio inox con vaschetta di umidificazione rimovibile
  • L'armadietto è rinforzato per consentire la sovrapposizione
  • Sensore CO2 TC (conducibilità termica) per un funzionamento prolungato e affidabile
Interfaccia utente IntraLogic II
  • Display luminoso di facile lettura
  • Comando touchpad a tre pulsanti e sicurezza del punto di regolazione   
  • Il sistema di allarme completo di allarmi acustici e visivi monitora le funzioni di temperatura e di CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacità (sistema imperiale) 1.4 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, UL, cUL
Descrizione Incubatore singolo da 40 l
Capacità (sistema metrico) 40 l
Materiale camera interno in acciaio inossidabile con angoli rivestiti
Intervallo di concentrazione CO2 Da 0 a 20 %
Tecnologia sensore CO2 Trattamento per colture di tessuti (TC)
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Controllo dell'ossigeno Non disponibile
Umidità relativa Da ambiente a 95%, controllata
Temperature Range (Metric) Da 5° a 60 °C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Bollitore per acqua
Dimensioni interne (L x P x A) 14 x 12 x 14 pollici (35.5 x 30.5 x 35.5 cm)
Dimensioni (L x P x A) 23.5 x 18.5 x 18 pollici (59.7 x 47 x 46.5 cm)
Peso (sistema imperiale) 60 libbre
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V