Learn More
IKA™ Midi MR 1 Digital Magnetic Stirrer
Codice prodotto. 15670450 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15670450 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15670450 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025002968
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Powerful magnetic stirrer without heating.
  • Flat, sturdy stainless steel casing
  • Non-locking motor
  • Infinitely variable speed
  • Timer or continuous operation
  • Integrated USB and RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 0 to 1000 rpm
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 50 L
Dimensioni (L x P x A) 360 x 110 x 430 mm
Requisiti elettrici 230/100 - 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W
Include RS 232, USB Interface
Tipo di motore Non-locking
Peso (sistema metrico) 10.7 kg