Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486457
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16486457 5 mg 5mg
16474796 100 mg 100mg
16470979 1 mg 1mg
16443728 10 mg 10mg
16400117 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16486457 Supplier Medchem Express Supplier No. HY10230
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Midostaurin (PKC412; CGP 41251) is an orally active, reversible multi-targeted protein kinase inhibitor. Midostaurin inhibits PKCα/β/γ, Syk, Flk-1, Akt, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, FLT3, PDFRβ and VEGFR1/2 with IC50s ranging from 22-500 nM. Midostaurin also upregulates endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene expression. Midostaurin shows powerful anticancer effects.
Midostaurin (PKC412
Specifications
Materiale o nome chimico Midostaurin
CAS 120685-11-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H30N4O4
Quantità 5 mg
Sinonimo PKC412 CGP 41251
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2
Molecular Weight (g/mol) 570.64
Peso formulazione 570.64
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only