Learn More
Novus Biologicals™ MIER1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18660411 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18660411 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18660411 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00057708T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Cycle and Replication
Bersaglio MIER1
Sinonimo DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1
Simbolo del gene MIER1