Learn More
R&D Systems™ Mifepristone
Beschreibung
Selective antagonist at progesterone (PR) and glucocorticoid (GR) receptors in vitro and in vivo. Is a silent antagonist at PR and has a higher affinity than progesterone. Has higher affinity for GR than dexamethasone (Cat. No. 1126).
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Mifepristone |
| CAS | 84371-65-3 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C29H35NO2 |
| Peso formulazione | 429.6 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 429.604 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?