Learn More
Mifepristone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15532383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15532383 5 g 5g
15542383 250 mg 250mg
15522383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15532383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459980050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84371-65-3
Formula molecolare C29H35NO2
Molecular Weight (g/mol) 429.59
InChI Key VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Sinonimo mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
PubChem CID 55245
ChEBI CHEBI:50692
IUPAC Name (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mifepristone
Punto di fusione 192.0°C to 198.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 429.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mifepristone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.