Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491686
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491686 500 mg -
16476276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491686 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13683
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Specifica
Materiale o nome chimico Mifepristone
Forma fisica Powder
CAS 84371-65-3
Colore Light Yellow
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H35NO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo RU486 RU 38486
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 429.59
Peso formulazione 429.59
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Research purposes only