Learn More
Mifepristone, Mikromol™
Codice prodotto. 18083980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083980 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18083980 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1007.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mifepristone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mifepristone
CAS 84371-65-3
Nomi componenti o analita Mifepristone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C29 H35 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifepristone, Mifestone, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11beta,17beta)-Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), 17beta-Hydroxy-11beta-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one
InChI Formula InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
IUPAC Name (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 429.59
Quantità 250 mg
Peso formulazione 429.2668 g/mol