Learn More
Miglitol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480948
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità missing translation for 'unitSize'
16480948 5 g 5g
16412199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16480948 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYB0481
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Spezifikation
Materiale o nome chimico Miglitol
Forma fisica Solid
CAS 72432-03-2
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H17NO5
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo BAY1099 BAY-m1099
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (965.16 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)N(CCO)C[C@H](O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 207.22
Peso formulazione 207.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.