Learn More
Nickel Electro™ Mild Steel Tongs Straight
Codice prodotto. 11572692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11572692 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11572692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.60€
    11.41€ / pezzi 1
    Risparmia 2.19€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laboratory straight tong with bright finish.
  • Laboratory straight tong
  • Mild steel
  • 381 mm
  • With bright finish
Specifica
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Mild Steel
Tipo General Purpose Tongs