Specifica
| Materiale o nome chimico | Mildronate dihydrate |
| Quantità | 1 g |
| Solubilità | soluble aq. soln. |
| Peso formulazione | 182.22 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 97.5 to 102.5% (Titration with HClO4) |