Learn More
Buerkle™ Raccoglitore per latte in polvere
Codice prodotto. 10496693 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10496693 150 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10496693 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53210300
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Samples powder and granules using semi-circular stainless steel lance. Buerkle™ Sampling Lance Milky was developed initially for milk powder samples. Conforms to standards of DIN and IDF (International Dairy Federation.)
Universal powder and granules sampler made of stainless steel V4A. Developed initially for milk powder samples, conforms to standards of DIN and IDF (International Dairy Federation).
  • Stainless steel V4A (1.4404)
  • Insertion depth 385mm
  • Total length 480 mm
  • Outer diameter approx. 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore per latte in polvere
Materiale Acciaio inox V4A
Autoclavabile Sì
Descrizione Insertion depth: 385 mm
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Certificazione/Conformità DIN and IDF
Da utilizzare con (applicazione) Inizialmente sviluppato per campioni di latte in polvere
Lunghezza (sistema metrico) 480 mm