Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.
Features & Benefits:
- Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
- 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
- All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Connettori | HB/HB |
| Monouso | Single-use |
| Materiale (membrana) | PTFE (Hydrophobic) |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 19.6 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi |
| Materiale alloggiamento | Polipropilene |
| Stile ingresso | Stepped hose barb with Female Luer Slip |
| Vedi altri risultati |