Learn More
Merck Millex™-GV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.22 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions
297.00€ - 1070.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Soddisfa i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l’uso in applicazioni mediche e di laboratorio all’esterno degli USA
Colore Giallo
Monouso Single-use
Materiale Polivinilidenfluoruro (PVDF) idrofilo Durapore
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Metodo di sterilizzazione Quantità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Metodo di sterilizzazione Quantità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10792721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGV013SL
13 mm Ethylene oxide sterilized 100/conf. <10 ml
550.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10550462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGV033RB
33 mm Gamma sterilized 250/confezione <200 ml
1070.00€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10467152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGV033RS
33 mm Gamma sterilized 50/confezione <200 ml
297.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10400031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGV004SL
4 mm Ethylene oxide sterilized 100/conf. <1 ml
373.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions
Sterile Millex filter units are available in a larger 33 mm housing with either MCE, PVDF or PES membranes.
Faster flow rate:
The larger filter surface area increases flow rate and throughput. It also makes it easier to filter solutions because it reduces the pressure required to empty the syringe.
Higher operating pressure:
Millex filters have a maximum housing pressure of 10.5 bar (150 psig), which means you can filter solutions faster than before.
Color-coded:
The color-coded band on the Millex housing clearly indicates which membrane is inside.
Manufactured for reliable performance:
Millex filters are manufactured in a controlled environment using an automated process. Human hands never touch the filter during assembly. A Certificate of Quality included in each box describes Millipore's quality standards in detail.
Choice of membranes:
Millex filters are available with three membranes: Millipore Express™ (PES) membrane, mixed cellulose esters (MCE), and Durapore (PVDF).
  • Millex-GP filters feature Millipore Express (PES) membrane, which provides a unique combination of speed and six times less protein binding than competitive PES membranes. Millex-GP filters are recommended for sterile filtering protein solutions, tissue culture media, buffers and additives.
  • Millex filters with Durapore™ (PVDF) membrane are the lowest protein-binding syringe filters available. Use them to filter protein solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration.
  • Millex-MF filters feature mixed cellulose esters (MCE) membrane, which provides reliable, general purpose filtration of water or other aqueous solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration.
    Applications:
    Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Giallo
Polivinilidenfluoruro (PVDF) idrofilo Durapore
Sterile
PVDF
113°F
113°F
Filtro per siringa
Soddisfa i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l’uso in applicazioni mediche e di laboratorio all’esterno degli USA
Single-use
0.22μ m
Per la sterilizzazione/chiarificazione di acqua, tamponi e soluzioni saline
Luer Lock femmina
45°C
45 °C