Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
685.00€ - 2790.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10399790
|
Merck
SLGS02510 |
1000Pack |
2790.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10074860
|
Merck
SLGS025NB |
250Pack |
685.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:- Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Specifica
Single-use | |
0.22 μm | |
3.9 cm2 | |
PVC | |
Male Luer slip | |
100 mL |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | |
Non-sterile | |
Analytical sample prep | |
Female Luer-Lok™ | |
Millex™ | |
25 mm |