Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
234.00€ - 2865.00€
Specifica
Colore Natural
Monouso Single-use
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.9 cm2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10033204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGNM25NK
1000Pack
2865.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10656275
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLGNM25NS
50Pack
234.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ HPF Syringe Filters
  • HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 μm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 μm membrane filter for fine filtration
  • Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
  • For manual or automated use
  • Low-extractable polyethylene housing
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Specifica
Specifica
Natural
0.2 μm
3.9 cm2
250 μL
100 mL
Single-use
Non-sterile
Analytical sample prep
Nylon
25 mm