Learn More
Merck Millivac-Maxi™ Vacuum Pump
Codice prodotto. 10691415 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
10691415 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10691415 Fornitore Merck N. del fornitore SD1P014M04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features diaphragm with FFPM valves
  • Maintenance free
  • Mini diaphragm pumps
  • Filter water and aqueous solutions
  • Quiet, compact design conserves previous lab bench space
  • Connections: Luer male-M6 female
  • Fitting Inlet: Hose connector for 6mm I.D. tubing
  • Weight: 3.95kg
  • Dimensions (L x W x H): 36.1 x 9 x 14.1cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include With FFPM Valves
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Dimensioni (L x P x A) 361 x 9 x 141 mm
Materiale PTFE-coated Diaphragm
Peso (sistema metrico) 3.95 kg
Frequenza 50 Hz
Overall Height (Metric) 141 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 361 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 9 mm
Tipo di pompa Millivac-Maxi Vacuum Pump
Tensione 230 V