Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478146 100 mg 100mg
16474267 50 mg 50mg
16468378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0168A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Specifica
Materiale o nome chimico Milnacipran hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 101152-94-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H23ClN2O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molecular Weight (g/mol) 282.81
Peso formulazione 282.81
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Research purposes only