Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milrinone, 97%
Catalog Number p-3779262
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Imballaggio:
Glass bottle
78415-72-2
C12H9N3O
211.22
MFCD00133539
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
4197
CHEBI:50693
6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
78415-72-2
C12H9N3O
211.22
MFCD00133539
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
4197
CHEBI:50693
6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Milrinone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >280°C
Colore Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 6278
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Milrinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.