Learn More
Milrinone Lactate, TRC
Codice prodotto. 30478028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478028 50 mg 50mg
30465428 200 mg 200mg
30479331 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34468350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100286-97-3
Formula molecolare C12H9N3O . x(C3H6O3)
Molecular Weight (g/mol) 301.3
IUPAC Name 2-hydroxypropanoic acid;6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Specifica
Materiale o nome chimico Milrinone Lactate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Peso formulazione 301.1063