missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Milrinone, LoGiCal

Codice prodotto. 30458143
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30458143

Marca: LoGiCal LGCFOR1539.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Milrinone
CAS 78415-72-2
Nomi componenti o analita Milrinone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H9 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
InChI Formula InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC Name 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Quantità 10 mg
Peso formulazione 211.0746 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato