Learn More
Milrinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16432147
Marca: Medchem Express HY14252
MedChemExpress Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Specifica
Materiale o nome chimico Milrinone
Forma fisica Solid
CAS 78415-72-2
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H9N3O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Win 47203
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (236.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1)=C(C2=CC=NC=C2)C=C(C#N)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.