missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Milrinone, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Milrinone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Milrinone |
| CAS | 78415-72-2 |
| Nomi componenti o analita | Milrinone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H9 N3 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| IUPAC Name | 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto