missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Milrinone, TRC

Codice prodotto. 30136629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136629 100 mg 100mg
30134161 250 mg 250mg
18081620 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30136629 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM344680100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 78415-72-2
Formula molecolare C12 H9 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Sinonimo Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
IUPAC Name 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2

Specifica

Materiale o nome chimico Milrinone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Peso formulazione 211.0746
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.