Learn More
Integra™ Punte per biopsia con sistema a stantuffo
Codice prodotto. 13404556
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
13404556 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13404556 Fornitore Integra™ N. del fornitore 3331AAP/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Effortless ejection of lodged specimens.
Effortless ejection of lodged specimens
  • Acciaio inox senza giunture, con bordo di taglio affilato per eliminare biopsie strappate o sfilacciate
  • L’impugnatura con nervature garantisce comodità e controllo
  • Monouso
  • Sterili
  • Codifica a colori con misure contrassegnate con chiarezza su ciascun punzone
Order Info
Durata di conservazione di cinque anni
Specifica
Materiale della lama Acciaio inox
Product Type Punta per biopsia
Da utilizzare con (applicazione) Consente l’espulsione senza sforzo di campioni incrostati
Tipo di maniglia Con nervatura
Descrizione Seamless
Monouso Sì
Sterilità Sterile
Include Sistema a stantuffo
Quantità 25/Pk.
Diametro (sistema imperiale) 0.039 in.
Diametro (sistema metrico) 1 mm