Learn More
Mineral Oil, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10103293
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10103293
Marca: Fisher BioReagents BP26291
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Glass Bottle; 1L
Mineral Oil can be used in PCR applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral Oil
Nota nome Clear, Viscous Liquid
CAS 8042-47-5
Colore White
Punti di ebollizione 260°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.818 to 0.880 (at 25°C)
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Pressione del vapore <0.1 mmHg
Forma fisica Liquid