Learn More
Mineral Oil (Heavy), TRC
Codice prodotto. 30479627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479627 25 mL 25mL
30470056 5 mL 5mL
30470849 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34495025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral Oil (without additives)
Quantità 25 mL
Sinonimo White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil
IUPAC Name White mineral oil