Learn More
Mineral oil, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462442 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462442 1 L 1L
11416562 100 mL 100mL
11452442 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462442 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215169491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.15€
    52.50€ / 1L
    Risparmia 2.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral oil
Colore Colorless
Densità 0.81 to 0.894 at 15°C
Quantità 1 L
Forma fisica Viscous Liquid