Learn More
Mineral Oil NF White, Macron Fine Chemicals™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mineral Oil |
| Nota nome | Light |
| Colore | White |
| Imballaggio | Glass |
| Quantità | 500 mL |
| Grado | NF |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MINERAL OIL
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: mineral oil