Learn More
Mineral oil, pure
Codice prodotto. 10219650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 mL
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
6mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10219650 1 L 1L
10229650 6 mL 6mL
15244734 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10219650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415080010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral oil
Colore Colorless
Densità 0.8770g/mL
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4830
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.877
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol
Viscosità 65-75 mm2/s (40°C)
Grado Pure
Forma fisica Oily Liquid