Learn More
Mineral oil, for spectroscopy, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mineral oil |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8510g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 185°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.4620 to 1.4730 |
| Quantità | 2.5 L |
| Indice di Merck | 14, 7186 |
| Gravità specifica | 0.851 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.