Learn More
Mineral oil, for spectroscopy, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Codice prodotto. 10468470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
6mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10468470 6 mL Glass Bottle 6mL
10523481 1 L Glass Bottle 1L
10458470 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10468470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124020060
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For IR spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral oil
Colore Colorless
Densità 0.8510g/mL
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4730
Quantità 6 mL
Indice di Merck 14, 7186
Gravità specifica 0.851
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viscosità 14-19 mm2/s (40°C)
Grado Spectroscopy
Forma fisica Oily Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.