Learn More
Mineral Oil USP White, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15528374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15528374 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15528374 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 635710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.13€
    473.34€ / 4L
    Risparmia 85.79€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral Oil
Nota nome Heavy
CAS 8012-95-1
Colore White
Imballaggio Glass
Formula molecolare MFCD00131611
Numero MDL MFCD00131611
Quantità 4 L
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
Molecular Weight (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Grado USP
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mineral Oil, White, Heavy U.S.P.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils