Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie with Adhering Mat
Codice prodotto. 16647692
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16647692
Marca: Scientific Industries SIM1703
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A powerful high speed Orbital Shaker
  • Provides a flat platform with adhering rubber mat perfect for use with open containers, bottles, T-flasks
  • Patented material of the mat is naturally adhering
  • Variable shaking speed from 35– 300 rpm
  • Customizable mixing action
  • Create any mixing action from a smooth vortex to sloshing aeration or anything in between
  • Combination of weight and specially designed feet prevent walking even at highest speed
  • No additional holders or accessories necessary, Shaker is ready to use as supplied. 
  • Holds odd shaped containers
  • Ideal for gentle shaking of odd shaped vessels and containers
  • Alternative to flask clamps for securing vessels to shaker platform
  • Ideal for containers such as bottles and beakers that cannot be held with conventional clamps
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 3 kg
Intervallo di velocità 35 to 300 rpm
Requisiti elettrici 230 V, British plug
Tensione 230 V
Wattage 57.5 W
Amperaggio 0.25 A
Product Type Adhering Mat
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina UK Plug
Frequenza 50 Hz
Materiale Stainless Steel Platform with Adhering Mat
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 350 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 14 x 14 x 3 in.
Dimensioni (L x P) 14 x 14 in.
Dimensioni della piattaforma (L x P) 12.5 x 12.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) interno 76 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 12.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 315 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 350 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 315 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 26 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 12 kg
Peso (sistema imperiale) 22.6 lb.
Peso (sistema metrico) 10.25 kg
Tipo di unità di controllo Variable Speed
Descrizione Variable Speed BenchTop Orbital Shaker with Adhering Mat
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-300 Orbital-Genie
Include Shaker is supplied with an adhering rubber mat
Tipo di motore Pulse Width Modulation
Condizioni di esercizio Plug the line cord into a properly grounded electrical outlet, work surface must be level, stable and non-slip.
Stile della piattaforma Adhering Mat