Learn More
Ohaus™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL
Codice prodotto. 15792229 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
15792229 4.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15792229 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30392117
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
OHAUS™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL is built sturdy to provide a stable and reliable vortexing action.
  • Sturdy design and construction to provide stable and reliable vortexing action
  • Control allows low rpm startup for gentle shaking or high speed mixing for vigorous vortexing of samples
  • Two modes of operation; 'Continuous' mode when using accessory attachments, or 'Touch' mode which activates mixing when depressing the cup head
  • Sturdy design
  • Variable, analogue speed control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4.9 mm
Intervallo di velocità 300 to 2500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.6 A
Amperaggio 0.6 A
Product Type Mini Analog Vortex Mixer
Tipo di spina EU Plug
Dimensioni (L x P) 21.00 x 12.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.50 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.30 cm
Modello VXMNAL, EU