Learn More
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions
Codice prodotto. 10311155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column
0.53 mm ID Capillary GC Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10311155 0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column Pezzo
10289074 0.53 mm ID Capillary GC Column Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10311155 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 290GU498
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Kit contains one union and five ferrules
Includes:
Union, 1; Ferrules, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Capillary Union
Descrizione For 0.32 mm I.D. Capillary
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column