Learn More
Fisherbrand™ Sistema mini per elettroforesi
Codice prodotto. 15530340 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni gel:
Uno: 105 x 60 mm, Due: 50 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni gel Dimensione della confezione
15530340 Uno: 105 x 60 mm, Due: 50 x 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15530340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    603.00€
    540.55€ / pezzi 1
    Risparmia 62.45€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È sufficiente versare il gel, caricare le strisce di contrasto e avviare. Il sistema mini per elettroforesi Fisherbrand™ è perfetto per uso personale, in laboratori di piccole dimensioni o per la didattica e comprende contenitore gel, set per casting e alimentatore.
  • Contenitore gel, alimentatore e due set per casting inclusi
  • Gel casting rapido e semplice
  • Non richiede morsetti o distanziali
  • Design compatto
Specifica
Temporizzatore Da 0 a 99 min. o in continuo
Dimensioni gel Uno: 105 x 60 mm, Due: 50 x 60 mm
Include Interblocco coperchio di sicurezza, due set per casting
Volume (sistema metrico) tampone 230 ml
Dimensioni (L x P x A) 190 x 130 x 55 mm
Requisiti elettrici 115 V o 230 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz