Learn More
3M™ Mini Flip-Top Vial
Leak-resistant plastic cylinder with a flip-open lid that seals securely for safe shipping and handling.
135.68€ - 183.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17298520
|
3M™
7000030317 |
9 mL Maximum Recovery Diluent |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17223734
|
3M™
7000053825 |
9 mL Letheen Broth |
135.68€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17263734
|
3M™
7000053834 |
9 mL Buffered Peptone Water Broth |
183.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Hinged lid can be opened with one hand and stays open for easy sample additions.
- Decontaminated through gamma irradiation and ready for use with no additional blending required.
- Flat bottom tube stands on its own, no holder required.
- Leak resistant vial helps prevent leakage during shipping.
- 2 year shelf life from date of manufacture provides long-term readiness.
Specifica
100/Cs. |