Learn More
Gorgogliatore mini
Codice prodotto. 15567910
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15567910 2 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15567910 Fornitore Quickfit N. del fornitore GB3/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.85€
    207.24€ / pezzi 5
    Risparmia 41.61€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
Used in inert atmosphere experiments. Pyrex™ Mini Gas Bubbler is ideal for bubble counting.
  • For use in inert atmosphere experiments
  • Ideal for bubble counting
  • Complete with detachable plastic hose connections to allow easy and safe attachment to 9mm bore flexible tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Tipo Minigorgogliatore
Da utilizzare con (applicazione) Negli esperimenti in atmosfera inerte e conteggio delle bolle