Learn More
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser Stainless Steel T2
Codice prodotto. 32209940 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bathroom Tissue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
32209940 Bathroom Tissue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32209940 Fornitore Tork N. del fornitore 460006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in washroom
  • Protect toilet rolls and promote a hygienic environment with closed dispenser design
  • Reduce consumption, thanks to the optimal roll brake avoids free-spinning rolls
    • Smart stub-roll holder allows entire roll to be used
  • Create a great impression, boosts the high-quality image of your facility
    • Stylish stainless steel with anti finger print coating stays clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Jumbo Roll Bathroom Tissue Dispenser
Colore Silver
Lunghezza (sistema imperiale) 10.78 in.
Lunghezza (sistema metrico) 274 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.76 in.
Larghezza (sistema metrico) 375 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.25 in.
Altezza (sistema metrico) 159 mm
Capacità Bathroom Tissue
Materiale Stainless Steel
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Closed Front
Modello Mini Jumbo